Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red sodium salt, ACS
Codice prodotto. 11377148
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
pH indicator
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 376.358
Numero MDL MFCD00066901
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red sodium salt
Punto di fusione 285°C (decomposition)
Beilstein 6260026
Indice di Merck 14,7247
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates.
Peso formulazione 376.37
Grado ACS
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato