Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
434.00 - 523.00
Specificatie
Aantal 5 Pack
Lengte (metrisch) 8 mm
Max. druk 5000 psi
Diameter (metrisch) binnen 3 mm
Materiaal PEEK
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Verpakkingsmateriaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Verpakkingsmateriaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11513354
Bekijk documenten
Hamilton™
79377
PSDVB/Sulfonic Acid
434.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10491221
Bekijk documenten
Hamilton™
79372
PSDVB/Trimethylammonium
523.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
5 Pack
5000 psi
PEEK
8 mm
3 mm
Replacement Guard Cartridge