Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
Merk:  Hamilton™ 79377
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11513354
  • 434.00 / 5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
5 Pack
8 mm
Replacement Cartridges
PRP-X400
PSDVB/Sulfonic Acid
7 μm
5000 psi
3 mm
PEEK
Replacement Guard Cartridge