Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Capillary Column
338.00 - 1155.00
Specificatie
Stationary Phase Optima™ 225
USP-type G1, G2, G38
Type GC Capillary Column
Voor gebruik met (toepassing) Gas Chromatography (GC)
Temperatuurbereik 260°C to 280°C
Meer specificaties weergeven
Producten 10
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10335642
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726080.10
10 m 0.1 mm
338.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10226421
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726118.25
25 m 0.25 mm
605.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10398491
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726118.30
30 m 0.25 mm
605.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10619961
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726118.50
50 m 0.25 mm
1005.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10630152
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726118.60
60 m 0.25 mm
1050.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10441662
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726352.25
25 m 0.32 mm
646.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10276321
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726352.30
30 m 0.32 mm
646.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10144941
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726118.15
15 m 0.25 mm
375.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10236371
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726352.50
50 m 0.32 mm
1090.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10461852
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
726352.60
60 m 0.32 mm
1155.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Optima™ 225
GC Capillary Column
260°C to 280°C
G1, G2, G38
Gas Chromatography (GC)
1 Each