Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 726352.50
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10236371
  • 1090.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.5 mm
0.32 mm
G1, G2, G38
260°C to 280°C
50 m
GC Capillary Column
Optima™ 225
Gas Chromatography (GC)
0.25 μm
1 Each