Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
161.00
Specificatie
Koolstofbelasting 2.5%
Lengte (metrisch) 4 mm
Poriegrootte 100Å
Type EC Guard Column
Stationaire fase NUCLEODUR™ NH2-RP
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12798982
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761953.30
3 mm
161.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12758982
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761951.20
2 mm
161.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
2.5%
100Å
NUCLEODUR™ NH2-RP
Acetonitrile/Water
Aminopropyl
Polar Compounds Under RP Conditions and Hydrocarbons Under NP Conditions
Spherical
L8
4 mm
EC Guard Column
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC