Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
Merk:  Macherey-Nagel™ 761953.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12798982
  • 161.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
2.5%
4 mm
EC Guard Column
NUCLEODUR™ NH2-RP
Acetonitrile/Water
Aminopropyl
Polar Compounds Under RP Conditions and Hydrocarbons Under NP Conditions
Spherical
L8
5 μm
100Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC