Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
228.00
Specificatie
Koolstofbelasting 7%
pH 2 to 8.5
Lengte (metrisch) 8 mm
Poriegrootte 110Å
Type CC Guard Column
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12625999
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761590.30
3 mm 5 μm
228.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10269134
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761580.30
3 mm 3 μm
228.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12408587
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761580.40
4 mm 3 μm
228.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12418587
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761590.40
4 mm 5 μm
228.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
7%
8 mm
CC Guard Column
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
2 to 8.5
110Å
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitrile/Water
Ammonium/Sulfonic Acid
Analytical and preparative applications as well as LC/MS
Spherical