Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
Merk:  Macherey-Nagel™ 761580.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10269134
  • 228.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
7%
3 μm
110Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
2 to 8.5
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitrile/Water
Ammonium/Sulfonic Acid
Analytical and preparative applications as well as LC/MS
Spherical