Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable
602.00 - 892.00
Specificatie
Content And Storage | Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. |
---|---|
Detectiemethode | Fluorescence |
Voor gebruik met (toepassing) | Cell Viability and Proliferation |
Voor gebruik met (apparatuur) | Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer |
Producttype | Magnesium Indicator |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10673863
|
Invitrogen™
M1291 |
1mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11599076
|
Invitrogen™
M1292 |
20 x 50μg |
892.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Acetoxymethyl (AM) ester form
- Useful for noninvasive intracellular loading
Calcium Detection, Cell Analysis, Cell Viability, Proliferation and Function, Ionic Homeostasis and Signaling, Magnesium Detection
Informatie over bestelling
Shipping Condition: Room temperature
Specificatie
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Cell Viability and Proliferation | |
Magnesium Indicator | |
Room Temperature |
Fluorescence | |
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Fluorescent Dye-Based |