Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable
Marca: Invitrogen™ M1291
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acetoxymethyl (AM) ester form
- Useful for noninvasive intracellular loading
Calcium Detection, Cell Analysis, Cell Viability, Proliferation and Function, Ionic Homeostasis and Signaling, Magnesium Detection
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Cell Viability and Proliferation | |
Magnesium Indicator | |
1mg |
Fluorescence | |
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Fluorescent Dye-Based | |
Room Temperature |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto