Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard SOCO/CSI Coveralls with Hood
Designed to allow water vapor (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals. Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
477.00
Specificatie
Producttype General Purpose Coveralls
Geslacht Unisex
Materiaal Microporous Polyethylene Film
Kleur White
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15546524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-02
Small
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15556524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-03
Medium
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15566524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-04
Large
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15576524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-05
X-Large
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15586524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-06
2X-Large
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15596524
Bekijk documenten
Ansell
WH20B-00128-07
3X-Large
477.00
Pack of 40
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Self adhesive pockets can be positioned anywhere on the garment to secure equipment
  • Finger loops prevent sleeve movement when working above your head
  • Protection from biological agents in the highest performance class according to EN14126
  • Anti-static according to EN 1149-5
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • 2-piece hood with chinstrap
  • Dual finger loops
  • Includes 2 pockets
Specificatie
Specificatie
General Purpose Coveralls
Microporous Polyethylene Film
Single-use
Elastic
Hooded
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
Hood with chinstrap, dual finger loops
2
Unisex
White
Elastic
Elastic
2-panel with Chin Strap
Bound
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
WH20-B-00-128
Includes Hood with Chinstrap, Dual Fingerloops