Learn More
Magnesium Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
36.45 - 131.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
MDL-nummer MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16371236
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLMG2-2M
30 mL Triple-leached LDPE bottle
36.45
10620993
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLMG2-2T
250 mL Poly Bottle
131.00
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Mg1000μg/mL
Certificeringen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
24.30
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:25107
[Mg]
Mg
MFCD00085308
5462224
magnesium
Specificatie
Magnesium Standard
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
24.30
CHEBI:25107
2% HNO3
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Mg
AA, ICP
[Mg]
magnesium
5462224
Certified Reference Material
Assurance
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
  • 1000
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid