Learn More
Magnesium Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Merk: SPEX Certiprep PLMG2-2M
Aantal | 30 mL |
---|---|
Verpakking | Triple-leached LDPE bottle |
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Mg | 1000μg/mL |
Certificeringen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Mg | |
MFCD00085308 | |
5462224 | |
magnesium |
Specificatie
Magnesium Standard | |
Triple-leached LDPE bottle | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00085308 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
24.30 | |
CHEBI:25107 | |
2% HNO3 |
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
30 mL | |
Mg | |
AA, ICP | |
[Mg] | |
magnesium | |
5462224 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1000
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid