Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G3 steriele latexhandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik in cleanroom. Kimberly Clark™ Kimtech Pure™ G3 steriele latexhandschoenen bevatten een taps toelopende, versterkte manchet en antislipgreep met structuurafwerking.
505.92
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1.5 |
Waarschuwingen:
Deze producten bevatten natuurlijke rubberlatex, een component dat bij sommige gebruikers allergische reacties kan veroorzaken. Uitsluitend gebruiken volgens en in overeenstemming met de instructies en waarschuwingen van de fabrikant. Raadpleeg de richtlijnen van uw instelling betreffende het gebruik van deze producten.
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
17895355
![]() |
Ansell
56843-40 |
6 |
505.92
|
|
|||||
17845365
![]() |
Ansell
56844-40 |
6.5 |
505.92
|
![]() |
|||||
17835365
![]() |
Ansell
56845-40 |
7 |
505.92
|
![]() |
|||||
17855365
![]() |
Ansell
56846-40 |
7.5 |
505.92
|
![]() |
|||||
17885355
![]() |
Ansell
56847-40 |
8 |
505.92
|
|
|||||
17875365
![]() |
Ansell
56848-40 |
8.5 |
505.92
|
|
|||||
17865365
![]() |
Ansell
56842-40 |
10 |
505.92
|
|
|||||
Description
Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.
- Aanbevolen voor cleanrooms van ISO-klasse 3 of hoger
- Uitstekende sterkte en duurzaamheid
- Flexibiliteit voor minder vermoeidheid
- Maximale beweeglijkheid en comfort
- Laag gehalte latexeiwitten—≤50μ g totaal gehalte in water extraheerbare eiwitten per gram
- Verpakt voor aseptisch aantrekken
- Kenmerken omvatten taps toelopende, versterkte manchet en antislipgreep met structuurafwerking
- Handspecifieke paren
- Dikte vingertoppen: 8.7 mil
- Lengte: 12 inch (30.5 cm)
- Gammabestraald tot een steriliteitsgarantieniveau van 10-6
- Naturelkleur
Order Info
Per paar verpakt in een cleanroom van ISO-klasse 5. In polymap verpakt ten behoeve van het schoon en aseptisch aantrekken; 20 in map verpakte paren per verpakking.
Specifications
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 | |
Class 10 (ISO 4) | |
1.5 | |
Ja | |
8.7 mil | |
Handspecifiek | |
No | |
7.9 mil | |
Nee | |
Sterile | |
0.20 mm | |
24 MPa | |
30.5 cm |
EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Natuurlijk | |
Fully Textured | |
0.22 mm | |
Controlled Environments | |
Natuurlijk rubber | |
0.20 mm | |
Cleanroom Gloves | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G3 | |
12 in. |