Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G3 steriele latexhandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik in cleanroom. Kimberly Clark™ Kimtech Pure™ G3 steriele latexhandschoenen bevatten een taps toelopende, versterkte manchet en antislipgreep met structuurafwerking.
Merk: Ansell 56842-40
298.98 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Waarschuwingen:
Deze producten bevatten natuurlijke rubberlatex, een component dat bij sommige gebruikers allergische reacties kan veroorzaken. Uitsluitend gebruiken volgens en in overeenstemming met de instructies en waarschuwingen van de fabrikant. Raadpleeg de richtlijnen van uw instelling betreffende het gebruik van deze producten.
Beschrijving
Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.
- Fully sterilized latex material provides high levels of contamination protection
- Hand-specific, disposable and a natural color
- Textured palm and fingertips enhance grip and tactile sensitivity
- Beaded cuffs add strength to the gloves reducing the risk of tearing
- Easy donning and doffing
- Made from latex sterilized with gamma radiation and containing no powder
- Suitable for use in Class 10/ISO 4 sterile cleanrooms
Informatie over bestelling
Per paar verpakt in een cleanroom van ISO-klasse 5. In polymap verpakt ten behoeve van het schoon en aseptisch aantrekken; 20 in map verpakte paren per verpakking.
Specificatie
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 | |
Class 10 (ISO 4) | |
1.5 | |
Ja | |
8.7 mil | |
Handspecifiek | |
No | |
7.9 mil | |
Nee | |
10 | |
8 mil | |
56842 | |
24 MPa | |
30.5 cm |
EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Natuurlijk | |
Fully Textured | |
0.22 mm | |
Controlled Environments | |
Natuurlijk rubber | |
0.20 mm | |
Cleanroom Gloves | |
Sterile | |
0.20 mm | |
Kimtech™ Pure G3 | |
12 in. |