Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminum Small Flange With Hose Nozzle
57.93 - 59.20
Specificatie
Materiaal Aluminum
Aantal 1 Each
Maat KF DN 40 mm
Type Small Flange
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10340262
Bekijk documenten
VACUUBRAND™
20662522
For 10mm Tubing I.D.
57.93
Toevoegen aan winkelmandje
10737841
Bekijk documenten
VACUUBRAND™
20662523
For 15mm Tubing I.D.
59.20
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Aluminum
1 Each
KF DN 40 mm
Small Flange