Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminum Small Flange With Hose Nozzle
Merk:  VACUUBRAND™ 20662523
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10737841
  • 59.20 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
For 15mm Tubing I.D.
1 Each
Small Flange
Aluminum
KF DN 40 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen