Learn More
Iron Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
110.00 - 241.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Fe |
Molecular Weight (g/mol) | 55.85 |
MDL-nummer | MFCD00010999 |
InChI Key | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23925 |
ChEBI | CHEBI:82664 |
IUPAC Name | iron |
SMILES | [Fe] |
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10500993
|
SPEX Certiprep
PLFE2-3Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
110.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10652713
|
SPEX Certiprep
PLFE2-3X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
241.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Fe | 10,000μg/mL |
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
55.85 | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:82664 | |
[Fe] |
Fe | |
MFCD00010999 | |
23925 | |
iron |
Specificatie
Iron Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Fe | |
AA, ICP | |
[Fe] | |
iron | |
23925 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00010999 | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
55.85 | |
CHEBI:82664 | |
5% HNO3 |
Veiligheid en behandeling
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 10,000µg/ml iron
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid
Product intended for laboratory use only