Learn More
Iron Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Merk:  SPEX Certiprep PLFE2-3X
Aantal 500 mL
Verpakking Triple-leached LDPE bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10652713
  • 241.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Fe10,000μg/mL
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
55.85
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:82664
[Fe]
Fe
MFCD00010999
23925
iron
Specificatie
Iron Standard
Triple-leached LDPE bottle
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Fe
AA, ICP
[Fe]
iron
23925
Certified Reference Material
Assurance
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
500 mL
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
55.85
CHEBI:82664
5% HNO3
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 10,000
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, iron