Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
425.00 - 452.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Not Autoclavable |
---|---|
Kleur | White |
Materiaal | MCE |
Poriegrootte | 0.45 μm |
Steriliteit | Non-sterile |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10166480
|
Merck
HATF08550 |
85 mm |
452.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10238200
|
Merck
HATF08250 |
82 mm |
425.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
0.45 μm (0.45 micron filter) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.Specificatie
Not Autoclavable | |
MCE | |
Non-sterile | |
Clarification of fluids; Sterilizing filtration of tissue culture media, additives, antibiotics; Air monitoring; Particulate analysis; Particulate removal; Biological assays (receptor binding studies, TCA precipitates, etc.). | |
Blotting Membranes |
White | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Plain | |
Hydrophilic |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitrocellulose