Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
Merk:  Merck HATF08250
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10238200
  • 425.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
0.45 μm (0.45 micron filter) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
MCE
Non-sterile
Clarification of fluids; Sterilizing filtration of tissue culture media, additives, antibiotics; Air monitoring; Particulate analysis; Particulate removal; Biological assays (receptor binding studies, TCA precipitates, etc.).
Blotting Membranes
82 mm
White
0.45 μm
60 mL/min x cm2
Plain
Hydrophilic
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Immobilon-NC Triton-free 82mm disc 50/pk MCE .45um
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen