Learn More
Nickel Electro™ Hinged Gable Lid
View samples better with a semi-transparent lid. Nickel Electro™ Hinged Gable Lid maximizes bath area while using its shape to drip condensation back into the bath.
116.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy |
---|
Inclusief: dimForUseWithEquipment
Vereist: ForUseWithApplication
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12768888
|
Nickel Electro™
GL1-14 |
14 L Unstirred Baths |
116.00
1 stuk |
|
|||||
11419519
|
Nickel Electro™
GL1-4 |
2 L and 4 L Unstirred Baths |
116.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Lightweight
- Semi-transparent
- Drips condensation back into bath
Transparent lid, hinged, high profile, handle
Specificatie
Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy |