Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen van natuurlijk HDPE, 150 mL
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE 150mL Bottles come with either a screw cap with inner lip, with separate seal or with wad.
240.38 - 442.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) | 150 ml |
---|---|
Kleur | Natural |
Beschrijving | Vierkant |
Diameter (metrisch) binnen hals | 37 mm |
Materiaal | HDPE |
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Steriliteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Steriliteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11773024
|
Gosselin™
LC150A-03 |
Enkele schroefdop | LDPE | Ja |
240.38
Pack of 300 |
![]() |
|||
11793024
|
Gosselin™
LC150A-04 |
Dubbele schroefdop | HDPE | Nr. |
442.00
Pack of 300 |
![]() |
|||
11713034
|
Gosselin™
LC150A-09 |
Dubbele schroefdop | HDPE | Ja |
324.55
Pack of 300 |
![]() |
|||
11753303
|
Gosselin™
LC150A-11 |
Single Screw Cap | LDPE | Non-sterile |
264.43
300 stuks |
|
|||
12324189
|
Gosselin™
LC150A-15 |
Screw Cap | HDPE | Non-sterile |
288.48
300 stuks |
|
|||
12602185
![]() |
Gosselin™
LC150A-05 |
Screw Cap with Wad | HDPE | Sterile |
312.52
Pack of 300 |
|
|||
11703034
|
Gosselin™
LC150A-07 |
Screw Cap with Wad | HDPE | Non-sterile |
252.40
300 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Specificatie
150 ml | |
Vierkant | |
HDPE | |
50 mm | |
95 mm |
Natural | |
37 mm | |
50 mm | |
Ja |