Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen van natuurlijk HDPE, 150 mL
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE 150mL Bottles come with either a screw cap with inner lip, with separate seal or with wad.
Merk:  Gosselin™ LC150A-09
308.32 EUR valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11713034
  • 324.55 / Pack of 300
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Large mouth
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
150 ml
Vierkant
HDPE
Ja
Rood
Ja
Breed
Polyethyleen
Dubbele schroefdop
Natuurlijk
37 mm
50 mm
50 mm
EG N°1935/2004, ISO 11137
Ja
95 mm
HDPE