Learn More
Amarell™ Fine-Graduation Hydrometer without Thermometer, series M50
Calibrated for reference temperature 20°C. The high-graduation density hydrometer without thermometer is DIN rated for many specific gravity measurements.
45.00
Specificatie
Aantal | 1Each |
---|---|
Type | Density Hydrometer |
Nauwkeurigheid | ±1g/cm3 |
Stappen | 0.001 g/cm3 |
Lengte (metrisch) | 270 mm |
Produktcode | Merk | Bereik soortelijk gewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Bereik soortelijk gewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10663785
|
Amarell™
H808016 |
1.000 to 1.050 g/cm3 | |||||||
12365053
|
Amarell™
H808018 |
1.050 to 1.100 g/cm3 | |||||||
12375053
|
Amarell™
H808022 |
1.150 to 1.200 g/cm3 | |||||||
Beschrijving
- Reference temperature 20°C
- Each hydrometer length is 270mm
Specificatie
1Each | |
±1g/cm3 | |
270 mm |
Density Hydrometer | |
0.001 g/cm3 | |
20°C |