Learn More
Amarell™ Fine-Graduation Hydrometer without Thermometer, series M50
Calibrated for reference temperature 20°C. The high-graduation density hydrometer without thermometer is DIN rated for many specific gravity measurements.
Merk:  Amarell™ H808018
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12365053
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Reference temperature 20°C
  • Each hydrometer length is 270mm
Specificatie
Specificatie
1Each
±1g/cm3
270 mm
20°C
Density Hydrometer
0.001 g/cm3
1.050 to 1.100 g/cm3