Learn More
Ansell™ Gammex™ PF DermaPrene™ Powder-Free Neoprene Surgical Gloves
122.38 - 852.39
Producten 7
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13206544
Bekijk documenten
Ansell™
353202
6 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11380532
Bekijk documenten
Ansell™
353203
6.5 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11361542
Bekijk documenten
Ansell™
353205
7.5 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11371562
Bekijk documenten
Ansell™
353207
8.5 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11321552
Bekijk documenten
Ansell™
353204
7 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11341562
Bekijk documenten
Ansell™
353206
8 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11311572
Bekijk documenten
Ansell™
353208
9 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Powder-free neoprene surgical gloves
  • Provide a secure grip on instruments for easy sure handling in both wet and dry conditions
  • Free of latex proteins and accelerators
  • Minimises allergy risk
  • Outstanding comfort and excellent pinhole and tear resistance
  • An extra-length cuff with an adhesive band provides improved grip on the sleeve and prevents roll-down for a secure fit
  • Excellent resistance to fats, alcohol and a broad range of chemical products
  • Strong resistance to viral penetration