Learn More
Ansell™ Gammex™ PF DermaPrene™ Powder-Free Neoprene Surgical Gloves
Merk:  Ansell™ 353207
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11371562
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Powder-free neoprene surgical gloves
  • Provide a secure grip on instruments for easy sure handling in both wet and dry conditions
  • Free of latex proteins and accelerators
  • Minimises allergy risk
  • Outstanding comfort and excellent pinhole and tear resistance
  • An extra-length cuff with an adhesive band provides improved grip on the sleeve and prevents roll-down for a secure fit
  • Excellent resistance to fats, alcohol and a broad range of chemical products
  • Strong resistance to viral penetration
Specificatie
Specificatie
EN 455 parts 1,2 and 3, ISO 9001 and/or ISO 13485, AQL 1.5
Single-use
Ambidextrous
Neoprene
8.5
0.175 mm
310 mm
Green
Micro Textured
Yes
Powder Free
Sterile
Straight cuff with adhesive band