Learn More
BRAND™ Cilindrische, magnetische roerstaven van PTFE met ronde draaibare beugel
Vervaardigd van PTFE. BRAND™ PTFE magnetische roerstaven met ronde, draaibare beugel en cilindervorm zijn bedoeld voor gebruik bij vaten met enigszins ongelijke bodem. Ronde draaibare beugel vermindert het contact met het oppervlak en zorgt dat de roerstaaf een optimale roerpositie kan aannemen.
41.00 - 139.00
Specificatie
Materiaal PTFE
Vorm Cylinder
Voor gebruik met (apparatuur) For vessels with slightly uneven bottoms
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12000932
Bekijk documenten
BRAND™
137404
3 mm 8 mm
66.65
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12010932
Bekijk documenten
BRAND™
137405
4.5 mm 12 mm
51.80
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12020932
Bekijk documenten
BRAND™
137410
4.5 mm 15 mm
43.60
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10432291
Bekijk documenten
BRAND™
137420
6 mm 25 mm
48.85
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11863960
Bekijk documenten
BRAND™
137425
6 mm 30 mm
51.25
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11873960
Bekijk documenten
BRAND™
137427
6 mm 35 mm
61.50
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11883960
Bekijk documenten
BRAND™
137430
8 mm 40 mm
83.55
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10543651
Bekijk documenten
BRAND™
137432
10 mm 45 mm
80.50
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11814090
Bekijk documenten
BRAND™
137445
8.5 mm 70 mm
139.00
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11893960
Bekijk documenten
BRAND™
137435
11 mm 50 mm
80.50
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11853960
Bekijk documenten
BRAND™
137415
8 mm H 20 mm
41.00
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vervaardigd van PTFE.
  • Cilindervorm.
  • Voor gebruik bij vaten met een ietwat ongelijke bodem.
  • Ronde draaibare beugel vermindert het contact met het oppervlak en zorgt dat de roerstaaf een optimale roerpositie kan aannemen.
  • Manufactured from PTFE.
  • Cylindrical shape.
  • For use with vessels that have slightly uneven bottoms.
  • Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Specificatie
Specificatie
PTFE
Cylinder
For vessels with slightly uneven bottoms