Learn More
BRAND™ Cilindrische, magnetische roerstaven van PTFE met ronde draaibare beugel
Vervaardigd van PTFE. BRAND™ PTFE magnetische roerstaven met ronde, draaibare beugel en cilindervorm zijn bedoeld voor gebruik bij vaten met enigszins ongelijke bodem. Ronde draaibare beugel vermindert het contact met het oppervlak en zorgt dat de roerstaaf een optimale roerpositie kan aannemen.
Merk: BRAND™ 137432
78.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Vervaardigd van PTFE.
- Cilindervorm.
- Voor gebruik bij vaten met een ietwat ongelijke bodem.
- Ronde draaibare beugel vermindert het contact met het oppervlak en zorgt dat de roerstaaf een optimale roerpositie kan aannemen.
- Manufactured from PTFE.
- Cylindrical shape.
- For use with vessels that have slightly uneven bottoms.
- Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Specificatie
For vessels with slightly uneven bottoms | |
45 mm | |
10 |
10 mm | |
PTFE | |
Cylinder |