Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
238.00 - 1830.00
Specificatie
Beschrijving | DURAN™ Tubing |
---|---|
Materiaal | Borosilicate Glass, Duran Glass |
Producttype | Reaction vessel |
Vorm | Cylindrical |
Bodemvorm | Round |
Produktcode | Merk | Inclusief | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inclusief | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11542184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001258 |
Laboratory Flange 100 | 500 mL |
249.00
1 stuk |
|
||||
11552184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001273 |
Laboratory Flange 100 | 2000 mL |
302.00
1 stuk |
|
||||
10091602
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001270 |
Laboratory Flange 100 | 1000 mL |
269.00
1 stuk |
|
||||
11562184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001276 |
Laboratory Flange 100 | 3 L |
354.00
1 stuk |
|
||||
11572184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001279 |
Laboratory Flange 100 | 4 L |
368.00
1 stuk |
|
||||
11532194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001488 |
Laboratory Flange 150 | 10 L |
1130.00
1 stuk |
|
||||
11542194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001494 |
Laboratory Flange 150 | 20 L |
1390.00
1 stuk |
|
||||
11582184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001473 |
Laboratory Flange 150 | 2000 mL |
536.00
1 stuk |
|
||||
11592184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001476 |
Laboratory Flange 150 | 3 L |
550.00
1 stuk |
|
||||
11502194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001479 |
Laboratory Flange 150 | 4 L |
578.00
1 stuk |
|
||||
11522194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001485 |
Laboratory Flange 150 | 6 L |
635.00
1 stuk |
|
||||
11512194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001482 |
Laboratory Flange 150 | 5 L |
611.00
1 stuk |
|
||||
11562194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001588 |
Laboratory Flange 200 | 10 L |
1260.00
1 stuk |
|
||||
11572194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001594 |
Laboratory Flange 200 | 20 L |
1830.00
1 stuk |
|
||||
11552194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001585 |
Laboratory Flange 200 | 6 L |
1215.00
1 stuk |
|
||||
11522184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001170 |
Laboratory Flange 60 | 1000 mL |
238.00
1 stuk |
|
||||
Specificatie
DURAN™ Tubing | |
Reaction vessel | |
Round |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Cylindrical |