Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Merk:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06001482
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11512194
  • 611.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
DURAN™ Tubing
Borosilicate Glass, Duran Glass
Laboratory Flange 150
Cylindrical
160 mm
5 L
360 mm
Reaction vessel
Round