Learn More
Claudin 2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen Claudin 2
Concentratie 650 μg/mL
Toepassingen Western Blot, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17649616
Bekijk documenten
Proteintech
26912-1-AP-20UL
20 μL
145.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17639616
Bekijk documenten
Proteintech
26912-1-AP-150UL
150 μL
410.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Claudin 2 Polyclonal antibody apecifically detetects Claudin 2 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specificatie
Specificatie
Claudin 2
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
9075
Claudin 2 fusion protein Ag25527
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
650 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human
BC014424
CLDN2
IgG
Antigen affinity purification