Learn More
Claudin 2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26912-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Claudin 2 Polyclonal antibody apecifically detetects Claudin 2 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
Claudin 2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
BC014424 | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Western Blot, ELISA | |
650 μg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
CLDN2 | |
Claudin 2 fusion protein Ag25527 | |
20 μL | |
9075 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto