Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
44.80 - 170.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1135-40-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H19NO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 221.32 |
MDL-nummer | MFCD00003837 |
InChI Key | PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid |
PubChem CID | 70815 |
IUPAC Name | 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid |
SMILES | OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
Beschrijving
This biological buffer has a usable pH range of 9.7 to 11.1.Chemische identificatiekenmerken
1135-40-6 | |
221.32 | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
70815 | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid | |
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid |
Specificatie
CAPS | |
324°C | |
3.0 to 7.0 | |
≥98 % | |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
Negligible | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid | |
70815 | |
≥98% |
1135-40-6 | |
White | |
Powder or Solid | |
Pass Test | |
C6H11NH(CH2)3SO3H | |
15, 1769 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 | |
221.32 | |
221.32 |
Veiligheid en behandeling
WARNING!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
- CAPS
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.