Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Merk:  Fisher BioReagents BP321-500
Aantal 500 g
Verpakking Glass Bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10081453
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
This biological buffer has a usable pH range of 9.7 to 11.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1135-40-6
221.32
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
70815
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
C9H19NO3S
MFCD00003837
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
Specificatie
CAPS
324°C
3.0 to 7.0
500 g
Pass Test
C6H11NH(CH2)3SO3H
Glass Bottle
Negligible
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
70815
≥98%
1135-40-6
White
Powder or Solid
≥98 %
C9H19NO3S
MFCD00003837
15, 1769
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
221.32
221.32
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • CAPS
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.