Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weegschep van borosilicaatglas
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
22.00 - 25.00
Specificatie
Aantal | Elk 1 |
---|---|
Producttype | Weegschep |
Voor gebruik met (toepassing) | Gebruikt voor volledig ledigen zonder verlies |
Materiaal | Borosilicaatglas |
Beschrijving
- Weighing scoop/funnel combination
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specificatie
Elk 1 | |
Weegschep | |
Gebruikt voor volledig ledigen zonder verlies | |
Borosilicaatglas |