Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weegschep van borosilicaatglas
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Merk:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10064453
  • 22.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Weighing scoop/funnel combination
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specificatie
Specificatie
Elk 1
Weegschep
Borosilicaatglas
3 ml
Gebruikt voor volledig ledigen zonder verlies
82 mm