Learn More
Agilent BioTek Microplate Washer Flat Magnets
GREENER_CHOICE
For insertion into washer biomagnetic separation carriers
1655.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) 405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12611795
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Agilent BioTek
7103016
96-Well Flat Magnet
1655.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
In flat-bottom well, beads pulled to band across well bottom. In round-bottom well, beads pulled to button at well bottom.
Informatie over bestelling
For use with: 405 LS , 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50 washers
Specificatie
Specificatie
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer