Learn More
Agilent BioTek Microplate Washer Flat Magnets
GREENER_CHOICE
For insertion into washer biomagnetic separation carriers
Merk:  Agilent BioTek 7103016
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12611795
  • 1655.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
In flat-bottom well, beads pulled to band across well bottom. In round-bottom well, beads pulled to button at well bottom.
Informatie over bestelling
For use with: 405 LS , 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50 washers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
96-Well Flat Magnet
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen