Learn More
Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 218 B
Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B
Merk:  Macherey-Nagel™ 742111
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10490813
  • 268.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Speed: Slow
Specificatie
Specificatie
Blotting Paper
100 Pack
0.36 mm
580 x 600 mm