Learn More
Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 218 B
Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B
Merk:  Macherey-Nagel™ 742131
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10307981
  • 45.95 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Speed: Slow
Specificatie
Specificatie
Blotting Paper
100 Pack
0.36 mm
210 x 90 mm