Learn More
BD Acridine Orange Stain
For detecting microorganisms in direct smears by fluorescence
118.00
Specificatie
Type | Acridine Orange Stain |
---|---|
Certificeringen/conformiteit | CE |
Voor gebruik met (toepassing) | Recommended for use in the fluorescent microscopic detection of microorganisms in direct smears prepared from clinical and non clinical materials |
Type kleuring | Acridine Orange |
Beschrijving
- Especially beneficial in screening normally sterile specimens where few organisms may be present
- Bacteria stain bright orange; human cells, tissue debris and proteinaceous material stain pale green to yellow
Specificatie
Acridine Orange Stain | |
CE | |
Recommended for use in the fluorescent microscopic detection of microorganisms in direct smears prepared from clinical and non clinical materials | |
Acridine Orange |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid