Learn More
BD Acridine Orange Stain
For detecting microorganisms in direct smears by fluorescence
Merk:  BD 212536
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11738213
  • 118.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Especially beneficial in screening normally sterile specimens where few organisms may be present
  • Bacteria stain bright orange; human cells, tissue debris and proteinaceous material stain pale green to yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Acridine Orange Stain
CE
Acridine Orange
250 mL
Recommended for use in the fluorescent microscopic detection of microorganisms in direct smears prepared from clinical and non clinical materials
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: hydrochloric acid