Learn More
Azlon™ Azlon™ stoppen van polyethyleen
Gebruik deze stoppen met glazen of kunststof maatkolven en maatcilinders met een langere B-lengteaansluiting. Azlon™ polyethyleen stoppen hebben een grote kop voor een goed houvast en extra bescherming voor als het glaswerk wordt omgestoten.
17.35 - 32.40
Specificatie
Kleur Wit/rood, Red
Materiaal Polyethyleen
Producttype Stop
Vorm Geribbelde conus
Voor gebruik met (apparatuur) Glazen of kunststof volumetrische kolven en meetcilinders, etc.
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Standaard conische verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Standaard conische verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12977326
Bekijk documenten
Azlon™
TRF591
10/19
17.35
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12987326
Bekijk documenten
Azlon™
TRF592
12/21
17.35
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11317804
Bekijk documenten
Azlon™
TRF593
14/23
19.10
Toevoegen aan winkelmandje
11327804
Bekijk documenten
Azlon™
TRF595
19/26
19.95
Toevoegen aan winkelmandje
12997326
Bekijk documenten
Azlon™
TRF597
29/32
27.90
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12907336
Bekijk documenten
Azlon™
TRF598
34/35
32.40
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11337804
Bekijk documenten
Azlon™
TRF596
24/29
24.45
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Use these stoppers with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders which have longer 'B' length sockets. AzlonTM Polyethylene Stoppers feature a large head for a good grip and extra protection if glassware is knocked over.
  • Gemaakt van polyethyleen
  • Verkrijgbaar in wit en rood
  • Geschikt voor gebruik met zowel Azlon als glazen meetgerei
  • Grotere kop zorgt voor een goede grip en beschermt glaswerk
  • Geribbelde conus zorgt voor een goede lekvrije afdichting
Specificatie
Specificatie
Wit/rood, Red
Stop
Glazen of kunststof volumetrische kolven en meetcilinders, etc.
Polyethyleen
Geribbelde conus