Learn More
Azlon™ Azlon™ stoppen van polyethyleen
Gebruik deze stoppen met glazen of kunststof maatkolven en maatcilinders met een langere B-lengteaansluiting. Azlon™ polyethyleen stoppen hebben een grote kop voor een goed houvast en extra bescherming voor als het glaswerk wordt omgestoten.
Merk: Azlon™ TRF592
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Use these stoppers with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders which have longer 'B' length sockets. AzlonTM Polyethylene Stoppers feature a large head for a good grip and extra protection if glassware is knocked over.
- Manufactured from polyethylene
- Available in white and red
- Suitable for use with both Azlon and glass volumetric ware
- Enlarged head provides a good grip and protects glassware
- Ribbed cone ensures a secure leak free seal
Specificatie
Glazen of kunststof volumetrische kolven en meetcilinders, etc. | |
Wit/rood, Red | |
Stop |
12/21 | |
Polyethyleen | |
Geribbelde conus |