Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications
8.55
Specifikationer
Rugmateriaal Nitrile
Certificeringen/conformiteit EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X
Classificatie Category III
Manchetmateriaal Nitrile
Soort snede Index
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Maat Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Maat Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15836932
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
37186070
7 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15846932
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
37186080
8 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15856932
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
37186090
9 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15866932
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
37186100
10 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15876932
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
37186110
11 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
  • Available in a wide selection of lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex™ nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial. Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer.
  • Sol-Vex™ nitrile gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present
  • The unlined version of the glove has no inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities. 
  • The reversed lozenge finish further enhances levels of grip.
  • The sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts.
Specifikationer
Specifikationer
Nitrile
Category III
Index
Nitrile
1
Sandpatch
Specific
Powder Free
Non-sterile
0.65 mm
Green
37-186
2
Chemical and Liquid Protection
EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X
Nitrile
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications
Green
Reusable
Industrial grade
Yes
Immersion Gloves
37-186
Chemical and Liquid Protetion
Straight
Polybag/cardboard box
1 Pair/bag, 12 Pair/carton
Solvex™
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.