Learn More
Acrylamide (White, Needle-like Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
56.60 - 677.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H5NO |
Molecular Weight (g/mol) | 71.08 |
MDL-nummer | MFCD00008032 |
InChI Key | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
IUPAC Name | prop-2-enamide |
SMILES | NC(=O)C=C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10562595
|
Fisher BioReagents
BP170-100 |
100 g | Poly Bottle |
56.60
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10235203
|
Fisher BioReagents
BP170-500 |
500 g | Poly Bottle |
81.10
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10502605
|
Fisher BioReagents
BP170-5 |
5 kg | Poly Pail |
677.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.Chemische identificatiekenmerken
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
prop-2-enamide |
Specificatie
Acrylamide | |
0.002% max. | |
125°C | |
2.50μmhos max. | |
6.5 to 8.0 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamide | |
6579 | |
71.08 | |
Electrophoresis |
Solid | |
79-06-1 | |
82°C | |
White | |
DNase free | |
≥99.9 % | |
CH2:CHCONH2 | |
15, 120 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99.9% |
Veiligheid en behandeling
WARNING!
Emergency Overview
Toxic if swallowed. May cause cancer. Harmful if absorbed through skin or if inhaled. May impair fertility. May cause heritable genetic damage. May cause an allergic skin reaction. Irritating to eyes and skin. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with. May cause central nervous system effects. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Keep away from heat, sparks and open flame - No smoking.
NFPA
Health:2
Flammability:2
Instability:2
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : RT
- Acrylamide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H340-Kan genetische schade veroorzaken.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.