Learn More
Acrylamide (White, Needle-like Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Merk: Fisher BioReagents BP170-5
672.40 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal | 5 kg |
---|---|
Verpakking | Poly Pail |
Bekijk meerdere types van dit product via de
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.
Chemische identificatiekenmerken
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
prop-2-enamide |
Specificatie
Acrylamide | |
0.002% max. | |
125°C | |
2.50μmhos max. | |
6.5 to 8.0 | |
DNase free | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamide | |
6579 | |
71.08 | |
Electrophoresis |
Solid | |
79-06-1 | |
82°C | |
White | |
5 kg | |
Poly Pail | |
≥99.9 % | |
CH2:CHCONH2 | |
15, 120 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99.9% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acrylamide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H340-Kan genetische schade veroorzaken.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.